Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 4.5
Artikelnummer. 15482869
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15482869
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60024.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citric acid is used as a substrate for citrate lyase, a buffer component, an anticoagulant. For anticoagulation use it is typically used at a concentration of approximately 0.129 M.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zitronensäure wird als Substrat für Citrat-Lyase, als Pufferkomponente und Antikoagulans verwendet. Für die Antikoagulation wird es in der Regel bei einer Konzentration von ca. 0.129 M eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-3-6132
Molekulargewicht (g/mol) 294,10
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 4,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml