Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 4.5
Artikelnummer. 15472869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472869 250 ml 250 Milliliter
15482869 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472869 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60024.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.64 CHF
    77.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 14.99 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citric acid is used as a substrate for citrate lyase, a buffer component, an anticoagulant. For anticoagulation use it is typically used at a concentration of approximately 0.129 M.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zitronensäure wird als Substrat für Citrat-Lyase, als Pufferkomponente und Antikoagulans verwendet. Für die Antikoagulation wird es in der Regel bei einer Konzentration von ca. 0.129 M eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4-3-6132
Molekulargewicht (g/mol) 294,10
Especificaciones
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 4,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Geruch Geruchsneutral
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.