Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 4.0
Artikelnummer. 15493859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493859 250 ml 250 Milliliter
15403869 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493859 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61249.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.95 CHF
    88.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 16.30 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citrate, 0.5M buffer soln., pH 4.0 may be used for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity as a calcium chelator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 4.0, kann für die Antigengewinnung von Gewebeproben verwendet werden. Die Citrat-Lösung wurde entwickelt, um Protein-Querverbindungen zu brechen. Daher werden Antigene und Epitope in formalinfixierten und paraffineingebetteten Gewebeschnitten abgetastet, was zu einer Erhöhung der Färbeintensität von Antikörpern führt. Citrat hat eine antikoagulante Aktivität als Kalziumchelator.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-3-6132
Molekulargewicht (g/mol) 294,10
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 4,0
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml