Learn More
Citral, TRC
Artikelnummer. 17973925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973925 5 g 5 Gramm
17934275 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17973925 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5200005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5392-40-5
Summenformel C10 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Synonym 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170
IUPAC-Name 3,7-Dimethylocta-2,6-Dienal
SMILES CC(=CCCC(=CC=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citral
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Formelmasse 152.1201
Reinheit (%) >95%