Learn More
Citral 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Citral |
| CAS | 5392-40-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Citral |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H16 O |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\C=O)\C)C |
| Mehr anzeigen |