Learn More
Citrakonsäure, TRC
Artikelnummer. 30363693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363693 500 mg 500 Milligramm
30355404 2.5 g -
30353447 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363693 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC520518500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-23-7
Summenformel C5H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 130.09
Synonym (2Z)-2-Methyl-2-butenedioic Acid, (Z)-2-Methyl-2-butenedioic Acid, 2-Methylmaleic Acid, Methylmaleic Acid
IUPAC-Name (Z)-2-Methylbut-2-Enedioinsäure
SMILES C\C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citraconic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
Formelmasse 130.0266