Learn More
Citalopram-N-Oxid, Mikromol™
Description
Citalopram-N-Oxid
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Citalopram N-Oxide |
| CAS | 63284-72-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Citalopram N-Oxide |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C20 H21 F N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, N1-oxide, 1-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, Citalopram N-oxide, Lu 11-305, Citalopram Related Compound E, Escitalopram Oxalate Impurity H, Escitalopram Impurity H |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2,24)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-25-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-Name | 3-[5-Cyano-1-(4-fluorphenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid |
| Show More |