Learn More
Citalopramhydrobromid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463534 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463534 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0242.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citalopram HBr
CAS 59729-32-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Citalopram HBr
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20H22BrFN2O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 405.3