Learn More
Citalopram·HBr, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base), Lipomed
Beschreibung
Citalopram·HBr, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Citalopram Hydrobromide |
| CAS | 59729-32-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Citalopram Hydrobromide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H21 F N2 O . Br H |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9 CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-Name | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-3 H-2-benzofuran-5-carbonitril;hydrobromid |
| Show More |