Learn More
CISH 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16166354
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
16166354 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16166354 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00001154T01.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 CHF
    236.15 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 3.85 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Western Blotting
Especificaciones
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung CISH 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_145071
Molekulargewicht 28.7
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-CISH full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-CISH antibody (H00001154-B01) by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL CISH 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.