Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cisaprid-Monohydrat
Artikelnummer. 17201156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17201156 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17201156 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465900010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cisaprid-Monohydrat
CAS 260779-88-2
Menge 1 g
Summenformel C23H29ClFN3O4·H2O
Formelmasse 483,97
InChI-Schlüssel QBYYXIDJOFZORM-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.COC1CN(CCCOC2=CC=C(F)C=C2)CCC1NC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
IUPAC-Name 4-amino-5-chloro-N-{1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamide hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 483.97