Learn More
cis-Tetrahydrophthalimid, TRC
Artikelnummer. 30416419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416419 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29424050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
CAS 1469-48-3
Summenformel C8 H9 N O2
Menge 50 g
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','(3aR,7aS)-rel-, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','cis-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide','cis- (8CI), rel-(3aR,7aS)-3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, NSC 41605, cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-Tetrahydrophthalimide, cis-Δ4-Tetrahydrophthalimide
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
SMILES O=C1NC(=O)[C@H]2CC=CC[C@@H]12
IUPAC-Name (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633