Learn More
cis-Dichlor-bis-(diethylsulfid)-platin(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486295
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486295 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15486295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039284.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
CAS 15692-07-6
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Summenformel C12H30Cl2P2Pt
MDL-Nummer MFCD00058821
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym cis-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, et3p 2ptcl2, trans-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum dichloride, bis triethylphosphine platinum dichloride, cis-bis triethylphosphine platinum cento chloride, dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum ii chloride
InChI-Schlüssel WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++].CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
IUPAC-Name platinum(2+) bis(triethylphosphane) dichloride
Molekulargewicht (g/mol) 502.30
PubChem CID 11027520
Formelmasse 502.32
Physikalische Form Pulver