Learn More
cis-Dichlorbis(diethylsulfid)platin(II), Pt 43.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395978 0.5 g 0.50 Gramm
11305988 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010482.02
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hydrierung
Hydrogenation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15442-57-6
Summenformel C8H20Cl2PtS2
Molekulargewicht (g/mol) 446.35
MDL-Nummer MFCD00050943
InChI-Schlüssel RFSLRYGKHBDFGC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-dichlorobis diethyl sulfide platinum ii, dichloroplatinum, ethylsulfanylethane, trans-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-bis diethyl sulfide platinum ii chloride, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane platinum, platinum, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane, dichloroplatinum; ethylsulfanylethane, ethylsulfanyl ethane-dichloroplatinum 2:1
PubChem CID 167183
SMILES Cl[Pt++]Cl.CCSCC.CCSCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II)
Menge 0.5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone, alcohol and benzene
IUPAC-Name Dichloroplatinum;ethylsulfanylethan
Formelmasse 446.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 43,7 %
Physikalische Form kristallin