Learn More
Cis-Cycloocten, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11974431
Marke: Thermo Scientific Acros 154860025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 931-87-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-87-3
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.20
MDL-Nummer MFCD00001753
InChI-Schlüssel URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
PubChem CID 638079
SMILES C1CCC\C=C/CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Cyclooctene
Schmelzpunkt -16.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 146.0°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C8H14
Brechungsindex 1.4680 to 1.4710
Menge 2.5 L
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1g/L (20°C)
IUPAC-Name (Z)-Cycloocten
Stabilisator 100 to 200ppm irganox 1076 FD
Viskosität 1.89 mPa.s (20°C)
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit