Learn More
cis-Cycloocten, 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374549 50 mL -
11445553 100 mL 100 Milliliter
11384549 250 mL 250 Milliliter
11455553 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11374549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13477.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 931-87-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
cis-Cyclooctene is used as a displaced ligand in chlorobis(cyclooctene)rhodium dimer and chlorobis(cyclooctene)iridium dimer in organometallic chemistry. It acts as a monomer used in synthetic chemistry. It is used to prepare 1-chloro-4-(trichloromethyl) cyclooctane by reaction with carbon tetrachloride using dichlorotris(triphenylphosphine) ruthenium(II) as a catalyst. Further, it is used to study the alkenes chemisorbed on silicon(100) by scanning tunneling microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
cis-Cycloocten wird in der metallorganischen Chemie als verdrängter Ligand in Chlorobis(cycloocten)rhodium-Dimer und Chlorobis(cycloocten)iridium-Dimer verwendet. Wird als Monomer in der synthetischen Chemie verwendet. Dient zur Herstellung von 1-Chlor-4-(trichlormethyl)-cyclooctan durch Reaktion mit Tetrachlorkohlenstoff unter Verwendung von Dichlortris(triphenylphosphin)ruthenium(II) als Katalysator. Wird darüber hinaus in der Rastertunnelmikroskopie zur Untersuchung von auf Silizium (100) chemisorbierten Alkenen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-87-3
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.20
MDL-Nummer MFCD00001753
InChI-Schlüssel URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
PubChem CID 638079
SMILES C1CCC\C=C/CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Cyclooctene
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt -16°C
Dichte 0.848
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.47
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1280166
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
IUPAC-Name (Z)-Cycloocten
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 95%