Learn More
cis-Carbamazepin-10,11-dihydro-10,11-dihydroxid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325578 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325578 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10968520AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
CAS 58955-94-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15H14N2O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 270.28
Menge 1 mL