Learn More
CIS-6-(Benzyloxycarbonylamino)-3-Cyclohexen-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437686 250 mg 250 Milligramm
15427686 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62650.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124753-65-7
Summenformel C15H16NO4
Molekulargewicht (g/mol) 274.30
MDL-Nummer MFCD01863246,MFCD01863246,MFCD03844603
InChI-Schlüssel QIAAZWPFGHTXNZ-OLZOCXBDSA-M
Synonym 1s,6r-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, cis-6-benzyloxycarbonylaminocyclohex-3-enecarboxylic acid, cis-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s-6beta-benzyloxycarbonylamino-3-cyclohexene-1beta-carboxylic acid, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino-, 1r,6s-rel-9ci
PubChem CID 21356434
IUPAC-Name (1S,6R)-6-(Phenylmethoxycarbonylamino)cyclohex-3-en-1-carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1CC=CC[C@@H]1NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material cis-6-(Benzyloxycarbonylamino)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 275.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest