Learn More
cis-5-Norbornen-exo-2,3-dicarbonsäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10776255 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10776255 5 g Glasflasche 5 Gramm
10507824 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776255 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425740050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2746-19-2 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2746-19-2
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00630580
InChI-Schlüssel KNDQHSIWLOJIGP-RNGGSSJXSA-N
Synonym cis-5-norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride, 3ar,4r,7s,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, himic anhydride, unii-n1kqo6559b, norborn-5-ene-2exo,3exo-dicarboxylic acid anhydride, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3aalpha,4beta,7beta,7aalpha-9ci, exo-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo-3,6-methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, endicanhydride, 1r,2r,6s,7s-4-oxatricyclo 5.2.1.0 2 ,? dec-8-ene-3,5-dione
PubChem CID 637794
SMILES C1C2C=CC1C3C2C(=O)OC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-5-Norbornene-exo-2, 3-dicarboxylic anhydride
Schmelzpunkt 144°C
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-5-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke