Learn More
cis-4-Hydroxycyclohexylaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480087
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480087 250 mg 250 Milligramm
15402699 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66110.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56239-26-0 | C6H14ClNO | 151.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56239-26-0
Summenformel C6H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.63
MDL-Nummer MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647
InChI-Schlüssel RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl
PubChem CID 522619
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 193°C to 200°C
Menge 250 mg
Beilstein 3909295
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 151.63
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest