Learn More
cis-4-Hydroxy-L-Prolin, TRC
Artikelnummer. 30401508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401508 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH952375100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-27-9
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
Synonym (4S)-4-Hydroxy-L-proline, (2S,4S)-4-Hydroxyproline, (S)-Allo-hydroxyproline, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, L-Allohydroxyproline, cis-4-Hydroxyproline, cis-Hydroxyproline
IUPAC-Name (2S,4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES O[C@@H]1CN[C@H](C(O)=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Hydroxy-L-proline
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1
Menge 100 mg
Formelmasse 131.0582
Versandbedingung Raumtemperatur