Learn More
Thermo Scientific Chemicals cis-4-Hydroxy-D-Prolin, 99 %
Artikelnummer. 10137853 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10137853
Marke: Thermo Scientific Chemicals 204910100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2584-71-6 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2584-71-6
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00005252
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Synonym cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 440014
ChEBI CHEBI:16231
IUPAC-Name (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Hydroxy-D-proline
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Beilstein 22, I, 546
Spezifische Drehung +56° to +60° (24°C, 589nm) (c=2, water)
Merck Index 10, 4762
Spezifischer Drehzustand +58° (24°C c=2,water)
Menge 10 g
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Pulver