Learn More
cis-4-Hydroxy-D-Prolin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416590 1 g 1 Gramm
15473737 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416590 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27633.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2584-71-6 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2584-71-6
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00005252
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Synonym cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 440014
ChEBI CHEBI:16231
IUPAC-Name (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Hydroxy-D-proline
Schmelzpunkt 243°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) ≥98%