Learn More
cis-4-Cyanocyclohexylaminhydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15458828
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458828 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15458828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62292.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
CIS-4-Cyanocyclohexylaminhydrochlorid wird in der chemischen Forschung eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1387445-51-3
Summenformel C7H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 160.645
MDL-Nummer MFCD22378474
InChI-Schlüssel BTLVSLNZSMIPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, c7h12n2.hcl, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, 1s,4s-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, cyclohexanecarbonitrile, 4-amino-, monohydrochloride, trans
PubChem CID 53407876
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-carbonitril;hydrochlorid
SMILES C1CC(CCC1C#N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 160.64
Reinheit (%) 97%