Learn More
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol is used as a reagent to synthesize pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, compounds that potentially act as anti-inflammatory and antitumor agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cis-4-(Bocamino)cyclohexanol wird als Reagenz zur Synthese von Pyrazol[3,4-d]pyrimidinen Verbindungen, die möglicherweise als entzündungshemmende und antitumorale Wirkstoffe wirken, verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water |
| Formelmasse | 215.28 |
| Reinheit (%) | 97% |