Learn More
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428788 1 g 1 Gramm
15448788 250 mg 250 Milligramm
15438788 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62238.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 167081-25-6 | C11H21NO3 | 215.29 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol is used as a reagent to synthesize pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, compounds that potentially act as anti-inflammatory and antitumor agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cis-4-(Bocamino)cyclohexanol wird als Reagenz zur Synthese von Pyrazol[3,4-d]pyrimidinen Verbindungen, die möglicherweise als entzündungshemmende und antitumorale Wirkstoffe wirken, verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167081-25-6
Summenformel C11H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.29
MDL-Nummer MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349
InChI-Schlüssel DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate
PubChem CID 1514287
IUPAC-Name Tert-Butyl N-(4-Hydroxycyclohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 215.28
Reinheit (%) 97%