Learn More
cis-4-(Boc-Amino)cyclohexanessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15439208
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
327156-95-6
C13H23NO4
257.33
MFCD01862296,MFCD03844588
IHXBNSUFUFFBRL-UHFFFAOYSA-N
2-cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl acetic acid, 2-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, boc-1,4-trans-acha-oh, cis-4-boc-amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl aceticacid, 4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetic acid, 1r,4r-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 1s,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid
11253897
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC(O)=O)CC1
327156-95-6
C13H23NO4
257.33
MFCD01862296,MFCD03844588
IHXBNSUFUFFBRL-UHFFFAOYSA-N
2-cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl acetic acid, 2-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, boc-1,4-trans-acha-oh, cis-4-boc-amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl aceticacid, 4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetic acid, 1r,4r-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 1s,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid
11253897
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC(O)=O)CC1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanessigsäure wird in der chemischen Forschung allgemein als Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich (1.1 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C).
IUPAC-Name 2-(4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclohexyl)acetic acid
Formelmasse 257.32
Reinheit (%) 97%
Menge 5 g