Learn More
cis-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30315430
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315430 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60369510G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 56239-26-0
Summenformel C6 H13 N O . Cl H
Menge 10 g
Synonym cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, cis-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+;
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 151.63
Formelmasse 151.0764