Learn More
cis-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30051690
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051690 25 mg 25 Milligramm
30462148 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051690 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0005.070025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
cis-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 56239-26-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H13 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+;
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 151.63
Menge 25 mg
Formelmasse 151.0764 g/mol