Learn More
cis-3-Octen-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-3-Octen-1-ol |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3/b6-5- |
| Formelmasse | 128.1201 |