Learn More
cis-3-Nonen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423448
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11423448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17846.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10340-23-5 | C9H18O | 142.242 g/mol
Used as flavoring agent for fresh, tropical, melon notes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aromastoff für einen frischen, tropischen Melonengeschmack verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10340-23-5
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00010314
InChI-Schlüssel IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Synonym cis-3-nonen-1-ol, z-non-3-en-1-ol, z-3-nonen-1-ol, 3-nonen-1-ol, z, unii-w8g7341qj8, z-3-nonenol, 3z-nonen-1-ol, 3z-3-nonen-1-ol, 3z-non-3-en-1-ol, 3 z ?-?nonenol
PubChem CID 5364631
IUPAC-Name (Z)-non-3-en-1-ol
SMILES CCCCCC=CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-3-Nonen-1-ol
Dichte 0.847
Siedepunkt 107°C to 109°C (20 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%