Learn More
cis-3-Nonen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413448 5 g 5 Gramm
11423448 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10340-23-5 | C9H18O | 142.242 g/mol
Used as flavoring agent for fresh, tropical, melon notes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aromastoff für einen frischen, tropischen Melonengeschmack verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10340-23-5
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00010314
InChI-Schlüssel IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Synonym cis-3-nonen-1-ol, z-non-3-en-1-ol, z-3-nonen-1-ol, 3-nonen-1-ol, z, unii-w8g7341qj8, z-3-nonenol, 3z-nonen-1-ol, 3z-3-nonen-1-ol, 3z-non-3-en-1-ol, 3 z ?-?nonenol
PubChem CID 5364631
IUPAC-Name (Z)-non-3-en-1-ol
SMILES CCCCCC=CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-3-Nonen-1-ol
Dichte 0.847
Siedepunkt 107°C to 109°C (20 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%