Learn More
cis-3-Methylcyclohexanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025000
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11429796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20288.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
cis-3-Methylcyclohexanol is a useful cis methyl cyclohexanol for proteomics research and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
cis-3-Methylcyclohexanol ist ein nützliches cis-Methylcyclohexanol für die Proteomikforschung und wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24965-90-0
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00067155
InChI-Schlüssel HTSABYAWKQAHBT-RQJHMYQMSA-N
Synonym cis-3-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 3-methyl-, cis, 1s,3r-3-methylcyclohexan-1-ol, 3-methyl cyclohexanol, cis, 3-methylcyclohexanol, z, cis 3-methylcyclohexanol, cis-3-methyl-cyclohexanol, 1s,3r-3-methyl-cyclohexanol, 1alpha-3alpha-methylcyclohexanol
PubChem CID 229503
IUPAC-Name (1 S,3 R)-3 -Methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCC(C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-3-Methylcyclohexanol
Flammpunkt 73°C (163°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 95%