Learn More
cis-3-Methylcyclohexanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
cis-3-Methylcyclohexanol is a useful cis methyl cyclohexanol for proteomics research and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
cis-3-Methylcyclohexanol ist ein nützliches cis-Methylcyclohexanol für die Proteomikforschung und wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
cis-3-Methylcyclohexanol ist ein nützliches cis-Methylcyclohexanol für die Proteomikforschung und wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-3-Methylcyclohexanol |
| Flammpunkt | 73°C (163°F) |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether. Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 114.19 |
| Reinheit (%) | 95% |