missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-3-Hexenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11443977
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443977 100 g 100 Gramm
11433977 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11443977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19380.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3681-71-8 | C8H14O2 | 142.198 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3681-71-8
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.198
MDL-Nummer MFCD00036563
InChI-Schlüssel NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Synonym cis-3-hexenyl acetate, z-3-hexenyl acetate, z-hex-3-enyl acetate, 3-hexenylacetate, cis-3-hexenyl ethanoate, cis-3-hexen-1-yl acetate, leaf acetate, 3-hexen-1-ol, acetate, z, cis-3-hexenol acetate, 3z-hex-3-en-1-yl acetate
PubChem CID 5363388
ChEBI CHEBI:61316
IUPAC-Name [(Z)-Hex-3-enyl]acetat
SMILES CCC=CCCOC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material cis-3-Hexenyl acetate
Dichte 0.899
Siedepunkt 169°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1721854
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.