Learn More
cis-3-Hexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450358
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450358 25 g 25 Gramm
15440358 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53485.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7642-09-3 | C6H12 | 84.16 g/mol
cis-3-Hexene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CIS-3-Hexen wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7642-09-3
MDL-Nummer MFCD00085300
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-3-Hexene
Dichte 0.681
Siedepunkt 66°C to 68°C
Flammpunkt -25°C (-13°F)
Summenformel C6H12
Brechungsindex 1.395
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1718858
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 97%