Learn More
cis-3-Hexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440358
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440358 5 g 5 Gramm
15450358 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53485.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7642-09-3 | C6H12 | 84.16 g/mol
cis-3-Hexene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CIS-3-Hexen wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7642-09-3
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00085300
InChI-Schlüssel ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N
Synonym cis-3-hexene, z-3-hexene, 3-hexene, z, z-hex-3-ene, 3z-hex-3-ene, 3-hexene, 3z, unii-50181bz6yt, 3z-3-heptene, 3z-3-hexene #, 3-hexene cis
PubChem CID 643783
IUPAC-Name (Z)-hex-3-en
SMILES CCC=CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-3-Hexene
Dichte 0.681
Siedepunkt 66°C to 68°C
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Summenformel C6H12
Brechungsindex 1.395
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1718858
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-3-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Hexene