Learn More
cis-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tefluthrin (free acid) |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/t4-,6-/m0/s1 |
| Formelmasse | 242.0321 |