Learn More
CIS-2-Penten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3523402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10320684
Marke: Thermo Scientific Acros 383590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 627-20-3 | C5H10 | 70.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-20-3
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
MDL-Nummer MFCD00063978
InChI-Schlüssel QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Synonym cis-2-pentene, z-2-pentene, 2-pentene, z, cis-pentene, z-pent-2-ene, unii-54ur3xz4fc, cis-pentene-2, 54ur3xz4fc, 2-pentene, 2-pentene, 2z
PubChem CID 5326160
IUPAC-Name (Z)-Pent-2-en
SMILES CC\C=C/C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Pentene
Schmelzpunkt -151.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6500g/mL
Siedepunkt 37.0°C
Flammpunkt −27°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CHCHCH2CH3
Brechungsindex 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Merck Index 15, 7235
Relative Dichte 0.65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 70.13
Reinheit (%) ≥95.0%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-Pentene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.