Learn More
cis-2-Penten-1-ol, 97 %, Rest hauptsächlich Trans-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442407 100 g 100 Gramm
11422407 5 g 5 Gramm
11432407 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14262.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1576-95-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
cis-2-Penten-1-ol is used in the preparation of 1-bromo-pent-2-ene by reacting with phosphorus tribromide and pyridine. Further, it is a banana flavored compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cis-2-Penten-1-ol wird bei der Herstellung von 1-Bromo-pent-2-en durch Reaktion mit Phosphor-Tribromid und Pyridin verwendet. Darüber hinaus ist es eine Verbindung mit Bananengeschmack.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1576-95-0
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00063208
InChI-Schlüssel BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Synonym cis-2-penten-1-ol, z-pent-2-en-1-ol, z-2-penten-1-ol, 2-penten-1-ol, z, e-2-penten-1-ol, unii-qnc2nb53mj, 2z-penten-1-ol, cis-2-pentenol, qnc2nb53mj, pent-2 e-enol
PubChem CID 5364919
SMILES CC\C=C/CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Penten-1-ol
Dichte 0.853
Siedepunkt 138°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich Transisomer
Brechungsindex 1.436
Menge 100 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1719473
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
IUPAC-Name (Z)-pent-2-en-1-ol
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%