Learn More
CIS-2-Hydroxymethyl-1-Cyclohexylamin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10412251
Click to view available options
1 g-Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS 5691-37-2
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H15NO·HCl
MDL-Nummer MFCD00143988
Menge 1 g
Synonym cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, cis-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, 1s,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, +/-cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, racemic-cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-Schlüssel ORPKUPNVXFLMRG-ZJLYAJKPSA-N
SMILES C1CCC(C(C1)CO)N.Cl
IUPAC-Name [(1S,2R)-2-Aminocyclohexyl]methanol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 165.66
PubChem CID 23545866
Formelmasse 165.66
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver