Learn More
cis-2-Buten-1,4-Diol, 96 %, Rest-trans-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499456 250 g 250 Gramm
11489456 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19182.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
cis-2-Butene-1, 4-diol is used as a probe for studying isomerization versus hydrogenation and hydrogenolysis reactions. (DPCB-OMe) efficiently catalyzes cyclodehydration of cis-2-butene-1,4-diol with active methylene compounds to give 2-vinyl-2,3-dihydrofurans in good to high yields. Grubbs's cross metathesis of eugenol with cis-2-butene-1, 4-diol to make a natural product, an organometallic experiment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cis-2-buten-1,4-diol wird als Sonde für die Untersuchung der Isomerisierung im Vergleich zur Hydrierung und Hydrysereaktionen verwendet. (DPCB-OMe) katalysiert effizient die Cyclodehydrierung von cis-2-buten-1,4-diol mit aktiven Methylenverbindungen, um 2-Vinyl-2,3-dihydrofuran in guten bis hohen Ausbeuten zu ergeben. Grubbs′s cross metathesis of eugenol with cis-2-butene-1, 4-diol to make a natural product, an organometallic experiment.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6117-80-2
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00002924,MFCD00063207
InChI-Schlüssel ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
PubChem CID 643790
IUPAC-Name (2Z)-but-2-ene-1,4-diol
SMILES OC\C=C/CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Butene-1,4-diol
Schmelzpunkt 6°C to 8°C
Dichte 1.07
Siedepunkt 131°C to 132°C (12 mmHg)
Flammpunkt 127°C (260°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest Transisomer
Brechungsindex 1.478
Menge 250 g
Beilstein 1679241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (Z)-2-Butene-1,4-diol