Learn More
cis-2-Aminocyclohexanolhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722964 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10722964 5 g 5 Gramm
10389000 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722964 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 265850050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6936-47-6 | C6H13NO·HCl | 151.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6936-47-6
MDL-Nummer MFCD00143981
InChI-Schlüssel LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N
Synonym 1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride
PubChem CID 12228413
IUPAC-Name (1R,2S)-2-Aminocyclohexan-1-ol;hydrochlorid
SMILES C1CCC(C(C1)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Schmelzpunkt 186.0°C to 190.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H13NO·HCl
Strukturformel H2NC6H10OH·HCl
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,hot ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 151.64
Formelmasse 151.64
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver