Learn More
cis-2-Amino-1-Cyclopentancarboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxamide |
Schmelzpunkt | 131.0°C to 137.0°C |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 135053-11-1 |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Summenformel | C6H12N2O |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | C5H8(NH2)CONH2 |
MDL-Nummer | MFCD01863253 |