Learn More
CIS-2,6-Dimethylpiperazin,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046675
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11332737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15684.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21655-48-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21655-48-1
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.192
MDL-Nummer MFCD07772435
InChI-Schlüssel IFNWESYYDINUHV-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylpiperazine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl piperazine, 2s,6r-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, 2,6-dimethyl piperazine, 26dmprz, 2,6-dimethylpiperazine #, 2,6-cis-dimethylpiperazine
PubChem CID 6950261
IUPAC-Name (2S,6R)-2,6-dimethylpiperazin
SMILES CC1CNCC(N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2,6-Dimethylpiperazine
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 79881
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) ≥99%