Learn More
cis-2,3-Epoxybutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328375 5 g 5 Gramm
11318375 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328375 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10320.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1758-33-4 | Molecular Formula: C4H8O | Molecular Weight: 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird bei der enantioselektiven Methanolyse verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 2.848e+004 mg/l.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten. Lagerung bei -4  °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1758-33-4
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005128
InChI-Schlüssel PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
Synonym cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
PubChem CID 92162
IUPAC-Name (2R,3S)-2,3-Dimethyloxiran
SMILES C[C@H]1O[C@H]1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2,3-Epoxybutane
Schmelzpunkt -84°C
Dichte 0.826
Siedepunkt 60°C to 61°C
Flammpunkt −21°C (−5°F)
Brechungsindex 1.383
Menge 5 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 79770
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,2.848e+004mg/L.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 98%