Learn More
cis-10-Hydroxy-Nortriptylin, TRC
Artikelnummer. 30006867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006867 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9488152.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 47132-19-4
Summenformel C19 H21 N O
Molekulargewicht (g/mol) 279.38
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (5Z)-5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (Z)-, 10-Hydroxy-(Z)-nortriptyline, cis-10-Hydroxynortriptyline, (Z)-10-Hydroxynortriptyline
IUPAC-Name (11Z)-11-[3-(Methylamino)Propylin]-5,6-Dihydrodibenzo[1,2-A:2',1'-d][7]Annulen-5-ol
SMILES CNCC\C=C/1\c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-10-Hydroxy Nortriptyline
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11-
Formelmasse 279.1623