Learn More
CIS-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]Oktan-3,7-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione |
| Namenshinweis | 98+% |
| CAS | 21170-10-5 |
| Schmelzpunkt | 228.0°C to 230.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C10H14O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00003772 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- cis-1,5-Dimethylbicyclo¢3.3.0!octane-3,7-dione
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu