Learn More
CIS-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]Oktan-3,7-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10533761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10533761
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 205550010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Chemischer Name oder Material cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Namenshinweis 98+%
CAS 21170-10-5
Schmelzpunkt 228.0°C to 230.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H14O2
MDL-Nummer MFCD00003772
Menge 1 g
Synonym cis-1,5-dimethylbicyclo 3.3.0 octane-3,7-dione, 3a,6a-dimethylperhydropentalene-2,5-dione, cis-3a,6a-dimethyltetrahydropentalene-2,5 1h,3h-dione, cis-tetrahydro-3a,6a-dimethylpentalene-2,5 1h,3h-dione, 3a,6a-dimethyltetrahydro-2,5 1h,3h-pentalenedione, 3a,6a-dimethyl-tetrahydropentalene-2,5-dione, 3ar,6ar-3a,6a-dimethyl-tetrahydropentalene-2,5-dione, zlchem 111, acmc-20alfk, pubchem6298
InChI-Schlüssel KGZWVKASYOPUET-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC12CC(=O)CC1(CC(=O)C2)C
IUPAC-Name 3a,6a-Dimethyl-1,3,4,6-tetrahydropentalen-2,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
PubChem CID 89460
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-1,5-Dimethylbicyclo¢3.3.0!octane-3,7-dione
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis