Learn More
cis-1,4-Dichlor-2-Buten, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463198 500 g 500 Gramm
11443198 25 g 25 Gramm
11453198 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18956.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1476-11-5 | C4H6Cl2 | 124.992 g/mol
It is employed as an intermediate for the production of other chemicals such as in the production of chloroprene. It is also used as a starting material in the production of adiponitrile, butane-1,4-diol, and tetrahydrofuran. It is also used in the preparation of functionalized 3,5-disubstituted cyclopent-2-enones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Herstellung anderer Chemikalien, wie beispielsweise bei der Herstellung von Chloropren, eingesetzt. Es wird auch als Ausgangsstoff für die Herstellung von Adiponitril, Butan-1,4-diol und Tetrahydrofuran verwendet. Es wird auch bei der Vorbereitung von funktionalisierten 3,5-dissubstituierten Cyclopenten-2-Enonen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Ether, Aceton und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Hitze, Wasser/Feuchtigkeit und Licht lagern. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1476-11-5
Summenformel C4H6Cl2
MDL-Nummer MFCD00062950
InChI-Schlüssel FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
PubChem CID 6432115
IUPAC-Name (Z)-1,4-Dichlorbut-2-en
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,4-Dichloro-2-butene
Schmelzpunkt -48°C
Dichte 1.188
Siedepunkt 151°C to 153°C
Flammpunkt 55°C
Brechungsindex 1.49
Menge 500 g
UN-Nummer UN3390
Beilstein 1719692
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix aq. soln.. Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene.
SMILES ClC\C=C/CCl
Molekulargewicht (g/mol) 124.99
Formelmasse 125
Reinheit (%) 95%