Learn More
cis-1,4-Dichlor-2-Buten, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509647
67.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1476-11-5
C4H6Cl2
125
FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
6432115
(Z)-1,4-Dichlorbut-2-en
C(C=CCCl)Cl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1476-11-5
C4H6Cl2
125
FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
6432115
(Z)-1,4-Dichlorbut-2-en
C(C=CCCl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material cis-1, 4-Dichloro-2-butene
Schmelzpunkt -48.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 152.0°C (758.0 mmHg)
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CH=CHCH2Cl
Brechungsindex 1.4884 to 1.4914
Menge 25 mL
Beilstein ,III,743
Fieser 10,134; 01,519; 02,229; 03,167; 04,268; 05,357; 06,304; 10,221; 13,152; 17,270
Relative Dichte 1.18
Formelmasse 125
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-1,4-Dichloro-2-butene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.